Chcete se opět přihlásit?
Anti-Mouse IgG2b Antibody
Dodavatel: MP Biomedicals
This antibody is prepared by the mixture of immunoglobulins from two different tumor sources such as MOPC 195 and MOPC 141, which provides a boader spectrum of antigenic sites associated with the normal immunoglobulin class or subclass.
Based on gel diffusion and IEP analysis, it contains only IgG2B myeloma proteins.
Type:
Antigen: IgG2b
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Myeloma source
Isotype:
Reactivity: Mouse
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
1 mg 1 mg ICNA08643371
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu IgG2b
Název antigenu Immunoglobulin G2b
Reaktivita Mouse
Hostitel Myeloma source
Koncentrace 1,0 mg/ml
Čištění Affinity purified
Forma Liquid
Skladovací teplota −80 °C
Čistota 95%
Testované aplikace Immunoelectrophoresis, Gel Diffusion
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství