Chcete se opět přihlásit?
Ceny produktů v akci se v současné době na stránkách vwr.com nezobrazují správně – na tomto problému pracujeme.
Anti IgE Human Polyclonal Antibody
Dodavatel: MP Biomedicals
By Immunoelectrophoresis, single arc was observed against antisera to whole human serum, human IgE and human kappa light chain.
  • Supplied in Tris or phosphate buffered saline
It is useful for structural and biological studies, as a reference standard, or as starting material for the preparation of an immunogen.
It is prepared from plasma shown to be nonreactive for HBsAg, anti-HCV, anti-HBc and negative for anti-HIV 1 and 2 by FDA-required tests.
Type:
Antigen: IgE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Myeloma source
Isotype:
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG ICNA08643491
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu IgE
Název antigenu Immunoglobulin E
Reaktivita Human
Klonovalita Polyclonal
Hostitel Myeloma source
Skladovací teplota 0...5 °C
Testované aplikace Immunoelectrophoresis
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství