Tisk…
Hledali jste: Zásobníky na reagencie
26  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Designed for use in multi-channel pipetting applications, these disposable reservoirs accommodate all types of pipettes up to 12-channel width.
Katalogové číslo: (391-0625)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: 175 ml graduated polypropylene reagent reservoir with lid. Unique V-shaped bottom reduces dead volume.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Dodavatel: BIOTIX INC.
Popis: These disposable reagent reservoirs are designed for use with multi-channel pipetting applications and can accommodate up to 12-channel pipettes. User...
Dodavatel: Brand
Popis: PP, vysoká čistota, autoklávovatelné.
Katalogové číslo: (BHIT783500)
Dodavatel: Sartorius
Popis: PP, white. This durable reagent vessel is chemically resistant to all common reagents. It is especially useful with all multi channel pipettes.
Měrná jednotka: 1 * 16 KS
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: For labs involved with fraction collecting, compound storage, plate replication, and mixing applications. Suitable for a range of liquid handling conf...
Dodavatel: HEATHROW
Popis: These reagent reservoirs offer a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures. They are designed for multi-channe...
Dodavatel: Corning
Popis: These polypropylene reagent vessels are appropriate for automated and manual applications
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: White PS. These disposable reservoirs feature graduations on their inside wall which enable a quick measurement of the remaining liquid.
Dodavatel: Corning
Popis: White PS, sterile, disposable.
Dodavatel: Corning
Popis: PS, white. These disposable reservoirs are designed to accommodate all multi channel pipettors.
Dodavatel: Corning
Popis: White PS, sterile, disposable.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: White PP, autoclavable.
Dodavatel: HEATHROW
Popis: These disposable reagent reservoirs have a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures.
Katalogové číslo: (HEATHS20821A)
Dodavatel: HEATHROW
Popis: PP. This non sterile solution basin/reagent reservoir has a standard 50 ml basin on one side and 12 individual 5 ml basins on the other side.
Měrná jednotka: 1 * 25 KS
Katalogové číslo: (613-4271)
Dodavatel: EPPENDORF
Popis: White PP. For reagent take-up with multi channel pipettes.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom