Tisk…
Papíry filtrační kvalitativní, standardní grades, grade 1 and 1V, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
WHAT1201-150EA 776 CZK
WHAT1201-270 WHAT1201-150 512-1005 512-0378 512-0571 WHAT1201-185 516-3135 516-0379 WHAT1201-125 516-0380 516-0598 512-0573 WHAT10380405 512-0374 512-1001 512-0376 512-0375 WHAT1001-734 512-0377 512-1004 512-1000 516-0593 512-1006 512-1007 WHAT10380406 516-0595 512-0572 516-0594 WHAT1201-240 WHAT1201-320 512-0569 516-0597 512-0642 516-3104 512-1008 516-5126 WHAT1001-090_L 512-1003 512-1002 WHAT10380404 512-0570 516-0596 516-5125
Papíry filtrační kvalitativní, standardní grades, grade 1 and 1V, Whatman™
Filtry Papíry filtrační Papír kvalitativní filtrační
Použití pro běžné aplikace se střední záchytem a průtokem. Tento grade pokrývá široké rozpětí laboratorní aplikací a je často používán pro klarifikace kapalin. Dále k separace sraženin jako je síran olovnatý, šťavelan vápenatý (horký) a uhličitan vápenatý. Použití pro mnoho běžných technik k separaci pevných potravin ze spojitých nebo extrakčních kapalin.
  • Výukový grade