Tisk…
Stroje sítovací, Heavy Duty, UWL
Dodavatel: Haver & Boecker
510-1304EA 168580 CZK
510-1304 510-0970 510-0974 510-0971 510-0969 510-1306 510-1302 510-1305 510-0972 510-0973 510-0966 510-1307 510-1303 510-0968 510-0967
Stroje sítovací, Heavy Duty, UWL
Třepačky Stroje sítovací
Pro síta s průměrem do 400 mm nebo pro čtvercová síta s rozměrem do 500×500 mm. Jednotky UWL 400 jsou efektivní a výkonné sítovací stroje, které dosahují optimálních výsledků při sítovaní velkého množství materiálu. Provádí 3D pohyb a jsou tak velice vhodné pro hrubé materiály. Jednotka UWL 400 T je určena pro suché sítování; jednotka UWL 400 N pro mokré sítování a jednotka UWL 400 H je používána se čtvercovými síty s dřevěnými (bukovými) rámy.
  • samostatný ovladač, může být připevněn na stěnu
  • rychlost pohybu: 1500 min-1
  • časovač: 0 - 99 minut
  • maximální zatížení: 50 kg (20 kg prosévaný materiál)
  • hladina intenzity zvuku: 70 dB(A)
Informace o dodávce: oba modely s upínacím systémem "Classic" i s upínacím systémem HAVER "TwinNut" jsou dodávány se stativovými tyčemi (2x) o délce 620 mm, dvěma křídlovými maticemi, krytem s průzorem, pro modely s mokrým sítováním UWL 400 N je dodáván vodní difuzér a pro modely UWL 400 H speciální adapatér pro bukové rámy.