Tisk…
Hledali jste: Mikrodestičky pro HTS
72  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"72"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Manufactured from high quality crystal polystyrene. They are ideal for routine assays, mixing and storage.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PP, non coated, non sterile, chromatography tested and certified. Manufactured from ultra low bleed high purity basis resin and fully lot tested by GC...
Dodavatel: Avantor
Popis: Tyto destičky jsou vyrobené z vysoce čistého PP pro účinnou přípravu vzorků a jsou vhodné pro použití s přístroji pro zpracování vzorků za použití mag...
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: These microplates combine a unique process technology with a proprietary resin for superior UV transparency.
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: PS, without lid. Ideal for high throughput screening applications, these plates are available as clear bottom variants (in clear PS) and black or whit...
Katalogové číslo: (MATR4520B)
Dodavatel: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Popis: HTS microplate, Non treated, Non sterile, Počet jamek: 1536, PP, V-dno, Černá
Měrná jednotka: 1 * 15 KS
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: Characterised by low protein, DNA, RNA, and peptide binding properties, the non binding microplate surface significantly increases assay sensitivity b...
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: Characterised by low protein, DNA, RNA, and peptide binding properties, the non binding microplate surface significantly increases assay sensitivity b...
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: PS. With the exception of the Small Volume™, all 384-well PS microplates have rounded square wells, which combine the advantages of flexible working v...
Akce
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: Optically clear borosilicate glass bottom (light path 175±15 µm) and black PS frame.
Katalogové číslo: (734-1075)
Dodavatel: Corning
Popis: HTS microplate, T-Cell Activation, Anti-Mouse CD3, Corning® BioCoat®, Počet jamek: 96, PS, Průhledná, with lid
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: PP, without lid.
Katalogové číslo: (734-0984)
Dodavatel: Corning
Popis: HTS microplate, Square well, Falcon®, Počet jamek: 96, Objem jamky: 120 µl, Rovné dno, with lid
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Katalogové číslo: (GREI792870-906)
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: Clear, 1536-well cycloolefin storage plates (with optimised geometry for low evaporation) for acoustic liquid handling.
Měrná jednotka: 1 * 60 KS
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: Cycloolefin, black pigmented frame, 190 μm ultra-clear film bottom, tissue culture treated, sterile. SCREENSTAR microplates are specialised products f...
Dodavatel: KARTELL
Popis: Microtitre plate, Individually wrapped, Sterile, Počet jamek: 96, PS, V-dno, Průhledná
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 72
no targeter for Bottom