Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (2)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Elektrody ostatní
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/13/18989613.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Katalogové číslo: (45452.KS)
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   Hydrogen electrode/reformate cathode, 50 cm²
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  WTW
Popis:   These digital depth probes with built-in barometric pressure and temperature compensation combine dissolved oxygen, pH or ORP and conductivity measure...
Dodavatel:  SI Analytics
Popis:   These combination electrodes with plug head and connection cable are the ideal choice for titrations.
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) screener membrane electrode assembly (MEA-5 layer), active area 100 cm², plus membrane
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   Direct-methanol fuel cells (DMFC) cathodes find application in direct methanol fuel cell, which is used for powering large vehicles, smaller vehicles ...
Katalogové číslo: (45362.KS)
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   Hydrogen screener membrane electrode assembly (MEA-5 layer), active area 25 cm², plus membrane border.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  WTW
Popis:   VisoTurb® 900-P is an IR turbidity sensor for applications where turbidity can be directly measured in the sample. Its application range includes meas...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SCOI285103607)
Dodavatel:  SI Analytics
Popis:   Silver electrode with glass shaft.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 22
  1  2  3  Další 
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT