Tisk…
Hledali jste: Elektrody pH
146  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"146"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Laboratorní elektrody a elektrody vhodné pro různá odvětví jsou dodávány buď s pevně připevněným kabelem, nebo zástrčkou v hlavě a tak je lze použít s...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: pH elektrody s 1 m pevným kabelem nebo konektorem S7.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Kombinovaná elektroda umožňuje provádět rychlé, přesné a stabilní měření pH. Elektroda je ideální pro použití při sledování kontroly kvality a pro pou...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: S 1 m pevným kabelem.
Katalogové číslo: (662-1381)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: This flat surface electrode is a combination pH/reference electrode with double reference junction design. It includes both a pH and reference half ce...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These pH electrodes are available with refillable electrolyte or non refillable.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: pH elektrody s BNC konektorem a kabelem.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These IDP (Intelligent Digital Probe) pH/temperature electrodes can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter meters.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Elektrody s připevněným kabelem 1 m.
Katalogové číslo: (662-1796)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Electrode, pH, VWR®, Elektrody referenční s dvojitou diafragmou, poločlánek, 1 m kabel, Sklo, Elektrolyt: 3,5 mol/l KCl, Ø×D: 12×150 mm, 3 mm pin, Určeno pro: Voda, krémy/ pasty, nápoje, TRIS pufry
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: WTW
Popis: These proven and tested pH electrodes are easy to use and offer high quality and precision.
Dodavatel: WTW
Popis: High quality, enhanced sensor technology combined with most modern measurement electronics. The electrodes feature a plug head which can either be con...
Dodavatel: WTW
Popis: High quality, enhanced sensor technology combined with most modern measurement electronics.
Katalogové číslo: (662-1268)
Dodavatel: WTW
Popis: Electrode, pH, TA-SensoLyt® SEA, - °C, -, Elektrolyt: Polymer, -, Určeno pro: Installation in former depth armature series TA 197-pH
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: WTW
Popis: These special pH electrodes extend the range of the IDS series for enhanced applications in Life Sciences and related applications.
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Popis: These robust combination pH electrodes are suitable for general laboratory applications, especially for measurements in emulsions and suspensions.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 146
no targeter for Bottom