Tisk…
VWR® Standard 1000, Třepačka orbitální
Dodavatel: VWR
VWR®
444-2902EA 22960 CZK
444-2902 VWRU89032-090 444-2900 444-2901
VWR® Standard 1000, Třepačka orbitální
Třepačky Třepačky orbitální
Univerzální třepačka s regulací pomocí mikroprocesoru je ideální pro základní aplikace promíchávání, blotovací techniky, barvení a odbarvování. Variabilní regulace rychlosti otáčení zajišťuje konzistentní, rovnoměrný proces promíchávání. Rychlost otáčení lze nastavit pomocí otočného knoflíku na stupnici od 1 do 10. Zařízení je vybaveno funkcí pomalého náběhu, a motor tak plynule zvedá otáčky až na nastavenou hodnotu rychlosti při větší bezpečnosti.
  • zařízení je uzpůsobeno pro nepřetržitý provoz
  • zařízení lze používat při teplotách 0 až 40 °C (maximálně 80% relativní vlhkost, bez kondenzace), v inkubátoru, CO₂ inkubátoru nebo chlazených místnostech
Informace o dodávce: s protiskluzovou gumovou podložkou.