Digital shakers with microprocessor control which are ideal for mixing applications with very heavy loads and larger vessels, e.g. cell cultures, solubility studies and extraction procedures. Variable speed control provides consistent, uniform shaking action. The Accu-drive shaking system delivers exceptional speed control, accuracy, safety and durability, the system continuously monitors shaking speed and will maintain the set point even under changing loads.
- dva nezávislé LED displeje pro zobrazení rychlosti a času
- zabudovaný časovač, 1 s až 160 h, displej zobrazuje uplynulý čas míchání nebo odečítá do nuly, automatické vypnutí zařízení a zvukový signál alarmu po dokončení programu
- provozní podmínky zařízení −10 až +60 °C (80% relativní vlhkost, bez kondenzace), v inkubátoru, CO₂ inkubátoru nebo v chlazených místnostech
Displayed speed is accurate to 1% of set speed (when speed is above 100 min⁻¹). The ramping feature slowly increases speed to the set point for added safety. Built-in load sensor can detect an unbalanced condition and will automatically reduce the min⁻¹ to a safe speed to prevent spills and protect samples. Speed calibration mode allows the user to recalibrate the speed display and RS232 serial port provides two-way communication for data logging and unit control.
Informace o dodávce: společně s protiskluzovou gumovou podložkou, avšak bez nástavců pro uchycení vzorku. Nástavce je nutné objednat zvlášť.