Tisk…
Teploměry s velkými číslicemi a trojitým displejem, Traceable Plus
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
620-1582EA 2390 CZK
620-1582 620-1583
Teploměry s velkými číslicemi a trojitým displejem, Traceable Plus
Teploměry Teploměry digitální
Digitální teploměry jsou vhodné pro monitorování mrazáků, vodních lázní, vyhřívaných bloků, inkubátorů a ledniček.
  • paměť pro maximální a minimální hodnoty
  • kalibrační body při 0 a 50°C
  • trojitý displej zobrazuje maximální, minimální a aktuální teplotu
  • programovatelný alarm při překročení mezních hodnot s krokem 1,0 °C
  • díky čidlu v lahvi jsou eliminovány dočasné výkyvy teploty v důsledku otevřených dveří lednice (620-1582)
Bottle sensor in glycol solution or standard wire probe sensor (bullet).
Certifikace: V souladu s NIST. Splňují požadavky na všechny CDC teploměry a očkovací teploměry.
Informace o dodávce: s certifikátem Traceable od kalibrační laboratoře podle ISO 17025, s 1 baterií typu AAA, odolným plastovým krytem, sondou nebo s čidlem v láhvi, s 3 m kabelem, otočným stojánkem, zdířkou pro přichycení na zeď, suchým zipem a magnetickým páskem pro přichycení k libovolnému materiálu.