Tisk…
Držák baněk s kulatým dnem, IKA®
Dodavatel: IKA
IKAA4448400EA 10210 CZK
IKAA4448400
Držák baněk s kulatým dnem, IKA®
Podstavce Podstavce pro baňky
Držák baněk s rukojetí je vyroben z eloxovaného hliníku.
Pracovní teplota: 300 °C