Tisk…
Spektrofotometry UV/Vis, UV-1600PC
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
634-6001EA 72070 CZK
634-6001 VWRU10037-436
Spektrofotometry UV/Vis, UV-1600PC
Spektrofotometry a spektrometry Spektrofotometry UV/Vis
UV-1600PC jsou základní spektrofotometry pracujícíve UV oblasti. Zařízení jsou vhodná pro každodenní použití a vyhovují požadavkům například pro kontrolu kvality, kontrolu při výrobě a pro výukové laboratoře.
  • Zařízení umožňuje uložení až 200 výsledků a 200 kalibračních křivek
  • Naměřená data je možné zkopírovat do počítače pomocí USB rozhraní
  • Možnost objednat velké množství různých volitelných doplňků včetně 8-polohového měniče vzorků
Aplikační software umožňuje provedení všech základních metod pro rutinní měření.
Informace o dodávce: 4 skleněné optické kyvety, 2 křemenné kyvety, držák na 4 kyvety, síťový kabel se zástrčkou (koncovkou) UK a EU, ochranný kryt proti prachu a aplikační software pro ovládání zařízení pomocí počítače.