Tisk…
Hledali jste: Standardy - sulfidy
3  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"3"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Merck
Popis: Sulphide standard solution, 1000 mg/l, Supelco®, Matrice: NaOH 1%, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Katalogové číslo: (QC1034-20ML)
Dodavatel: Merck
Popis: Sulfide - WP
Měrná jednotka: 1 * 20 mL
Katalogové číslo: (PROORTCICS023-100)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Popis: Sulphide standard solution, 1000 mg/l, Matrice: NaOH 1%
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 3 of 3
no targeter for Bottom