Order Entry
Buffer solutions
Supplier:  SI Analytics
Certificates
undefined
Buffer solutions
Supplier:  SI Analytics
Certificates
Related Information
Product Information
  • Catalog #
    Supplier #
    pH value
    pH accuracy
    Reference temperature
    Pk
    Availability
    Price
  • Type L1684
    Type L1684
    SCOI285137677
    285137677
    1,68
    ±0,010
    25 °C
    250 mL
    Log in for availability
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 2 360,00 Kč
    2 360,00 Kč
    1 * 250 mL
       2 360,00 Kč
  • Type L4791
    Type L4791
    SCOI285137977
    285137977
    1,68
    ±0,010
    25 °C
    60 Ampoul
    1 * 60 Ampoul
    1 * 60 Ampoul - 7 080,00 Kč
    7 080,00 Kč
    1 * 60 Ampoul
       7 080,00 Kč
  • Type L4797
    Type L4797
    662-1428
    285137985
    1,68/6,87/9,18
    ±0,010
    25 °C
    60 Ampoul
    1 * 60 Ampoul
    1 * 60 Ampoul - 7 080,00 Kč
    7 080,00 Kč
    1 * 60 Ampoul
       7 080,00 Kč
  • Type L4004
    Type L4004
    SCOI285138032
    285138032
    4,00
    ±0,010
    25 °C
    250 mL
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 987,00 Kč
    987,00 Kč
    1 * 250 mL
       987,00 Kč
  • Type L4694
    Type L4694
    SCOI285138213
    285138213
    4,00
    ±0,010
    25 °C
    60 Ampoul
    1 * 60 Ampoul
    1 * 60 Ampoul - 5 610,00 Kč
    5 610,00 Kč
    1 * 60 Ampoul
       5 610,00 Kč
  • Type L4895/SET
    Type L4895/SET
    SCOI285138632
    285138632
    4,00/7,00
    ±0,010
    25 °C
    18 Ampoul
    1 * 18 Ampoul
    1 * 18 Ampoul - 2 150,00 Kč
    2 150,00 Kč
    1 * 18 Ampoul
       2 150,00 Kč
  • Type L4698
    Type L4698
    662-6180
    285138192
    4,00/7,00/10,01
    ±0,010
    25 °C
    60 Ampoul
    1 * 60 Ampoul
    1 * 60 Ampoul - 5 610,00 Kč
    5 610,00 Kč
    1 * 60 Ampoul
       5 610,00 Kč
  • Type L4014
    Type L4014
    662-6181
    285138008
    4,01
    ±0,010
    25 °C
    250 mL
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 2 360,00 Kč
    2 360,00 Kč
    1 * 250 mL
       2 360,00 Kč
  • Type L4794
    Type L4794
    662-0901
    285138246
    4,01
    ±0,010
    25 °C
    60 Ampoul
    1 * 60 Ampoul
    1 * 60 Ampoul - 7 080,00 Kč
    7 080,00 Kč
    1 * 60 Ampoul
       7 080,00 Kč
  • Type L4790
    Type L4790
    662-1608
    285138402
    4,01/6,87
    ±0,010
    25 °C
    60 Ampoul
    1 * 60 Ampoul
    1 * 60 Ampoul - 7 080,00 Kč
    7 080,00 Kč
    1 * 60 Ampoul
       7 080,00 Kč
  • Type L4798
    Type L4798
    662-1429
    285138238
    4,01/6,87/9,18
    ±0,010
    25 °C
    60 Ampoul
    1 * 60 Ampoul
    1 * 60 Ampoul - 7 080,00 Kč
    7 080,00 Kč
    1 * 60 Ampoul
       7 080,00 Kč
  • Type L6874
    Type L6874
    662-6182
    285138016
    6,87
    ±0,010
    25 °C
    250 mL
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 2 360,00 Kč
    2 360,00 Kč
    1 * 250 mL
       2 360,00 Kč
  • Type L4796
    Type L4796
    662-0902
    285138254
    6,87
    ±0,010
    25 °C
    60 Ampoul
    1 * 60 Ampoul
    1 * 60 Ampoul - 7 080,00 Kč
    7 080,00 Kč
    1 * 60 Ampoul
       7 080,00 Kč
  • Type L7004
    Type L7004
    662-6175
    285138049
    7,00
    ±0,010
    25 °C
    250 mL
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 987,00 Kč
    987,00 Kč
    1 * 250 mL
       987,00 Kč
  • Type L4697
    Type L4697
    SCOI285138221
    285138221
    7,00
    ±0,010
    25 °C
    60 Ampoul
    1 * 60 Ampoul
    1 * 60 Ampoul - 5 610,00 Kč
    5 610,00 Kč
    1 * 60 Ampoul
       5 610,00 Kč
  • Type L9184
    Type L9184
    662-6183
    285138024
    9,18
    ±0,010
    25 °C
    250 mL
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 2 360,00 Kč
    2 360,00 Kč
    1 * 250 mL
       2 360,00 Kč
  • Type L4799
    Type L4799
    662-0903
    285138262
    9,18
    ±0,010
    25 °C
    60 Ampoul
    1 * 60 Ampoul
    1 * 60 Ampoul - 7 080,00 Kč
    7 080,00 Kč
    1 * 60 Ampoul
       7 080,00 Kč
  • Type L1004
    Type L1004
    SCOI285138057
    285138057
    10,01
    ±0,010
    25 °C
    250 mL
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 987,00 Kč
    987,00 Kč
    1 * 250 mL
       987,00 Kč
  • Type L4691
    Type L4691
    SCOI285138205
    285138205
    10,01
    ±0,010
    25 °C
    60 Ampoul
    1 * 60 Ampoul
    1 * 60 Ampoul - 5 610,00 Kč
    5 610,00 Kč
    1 * 60 Ampoul
       5 610,00 Kč