Tisk…
Magnetická míchačka, Topolino
Dodavatel: IKA
442-0601EA 4260 CZK
442-0601
Magnetická míchačka, Topolino
Míchadla Míchačky magnetické
Mini magnetická míchačka s odolným bezkartáčovým motorem pro mísení malých množství.
  • nepřetržitě nastavitelný rozsah rychlostí
  • výkonné magnety pro silný magnetický spoj
  • lze použít při 5 až 40 °C (80% relativní vlhkosti), v inkubátoru nebo chlazené místnosti
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21