Tisk…
VWR® CSSXSS, Kryogenní Skladovací Nádoby
Dodavatel: VWR
VWR®
478-0285EA 37510 CZK
478-0285 478-0283
VWR® CSSXSS, Kryogenní Skladovací Nádoby
Dewarovy a kryogenní nádoby
Nádoby série CSS slouží pro aplikace skladování vzorků o malém až středním objemu. Nádoby série XSS poskytují podobné výhody jako nádoby řady CSS a navíc nabízejí větší prostor pro skladování. Nádoby jsou vyrobeny ze slitiny hliníku s hrdlem ze sklolaminátu/epoxidové pryskyřice. Vícevrstvé stěny s vysokým vakuem a super izolací omezují odpařování kapalného dusíku.
  • extrémně nízké odpařování kapalného dusíku
  • víčko lze uzamknout visacím zámkem (není součástí dodávky)
  • nádoby jsou vybaveny kontejnery z nerezové oceli, které jsou opatřeny háčkem pro snadné vyjmutí kontejneru z nádoby
Vzorky se umisťují do nádob z nerezové oceli přímo do kapalného dusíku uvnitř nádoby.
Do kontejneru s výškou 270 mm je možné umístit dva pohárky nebo trubky se 6×1,8 ml vialkami.
Canisters which are 110 mm high can hold one goblet or ½ height canes with 3×1,8 ml vials.
Certifikace: CE - zdravotní