Tisk…
Hledali jste: Rotory
139  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"139"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® MiniStar silverline, Rotor na 4 stripy of 8×0,2 ml , Pro: MiniStar silverline
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Replacement tube rotor, quick release, 8×1,5/2,0 ml tubes, for MiniStar blueline centrifuge
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR®, Rotor for 10×1,8 ml cryotubes, max. RCF 12300 ×g, Pro: MicroStar 12
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR®, Rotor úhlový RA-24/2 s víkem nepropouštějícím aerosoly, max. RCF 31150 ×g, max. ot./min. 18000, max. objem 24x2 ml
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Adaptér pro rotor HIGHConic III, zkumavka s kulatým dnem 16 ml (Ø × D: 18×123 mm), Pro: Megafuge® 8
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Adaptér pro kónické zkumavky 20×15 ml, 16,5×121 mm, pro TX-200
Katalogové číslo: (521-3689)
Dodavatel: Beckman Coulter
Popis: Optima™, SW 60 Ti swinging bucket rotor package, 6×4 ml, 60000 rpm. Major applications: Rate-zonal centrifugation of proteins and RNA. Differential centrifugation of subcellular fractions, Pro: Ultracentrifugation
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (521-3946)
Dodavatel: Beckman Coulter
Popis: Optima™, NVT 65.2 titanium near-vertical rotor assembly, 65000 rpm, 416000 ×g, 16×5,1 ml. Includes: Vise (342705), Torque Wrench (858121), Torx Plug-Wrench Adapter (976959), Spinkote Lubricant (306812) and overspeed disks, 65000 rpm (330338). For use in Optima series ultracentrifuges and/or instruments classified: HRS, Pro: Ultracentrifugation
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (521-3813)
Dodavatel: Beckman Coulter
Popis: Optima™, A-100/18 fixed angle rotor, 6×175 µl, 95000 rpm, 149000 ×g. Major applications: Fast pelleting of very small samples. For use in Airfuge; Air driven micro ultracentrifuges, Pro: Ultracentrifugation
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (521-4042)
Dodavatel: Beckman Coulter
Popis: Optima™, MLN-80 NVT rotor package, 80000 rpm, 389000 ×g, 8×8 ml. Major applications: Rapid contamination-free isopycnic isolation of plasmid DNA. For use in Optima MAX-XP benchtop ultracentrifuges and Optima MAX ultracentrifuges, Pro: Ultracentrifugation
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (521-4037)
Dodavatel: Beckman Coulter
Popis: Empty rotor and windshield weight is 10,8 kg. Package includes: JLA-9.1000 rotor, lid with removable canisters, labware kit (bottle rack, spatula, bot...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (521-4164)
Dodavatel: Beckman Coulter
Popis: Optima™, Ti-15 Zonal rotor with standard core, titanium, Pro: Ultracentrifugation
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (521-3692)
Dodavatel: Beckman Coulter
Popis: Optima™, Type 50.2 Ti fixed angle rotor, 50000 rpm, 302000 ×g, 12×39 ml. Major applications: differential centrifugation of subcellular fractions, Pro: Ultracentrifugation
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (521-3994)
Dodavatel: Beckman Coulter
Popis: JA-25.15 fixed angle (high performance) aluminium rotor with Biosafety lid, 24×15 ml, 25000 rpm, 74200×g for Avanti J Series centrifuges (except Avanti J-E) and J2 Series
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (521-3729)
Dodavatel: Beckman Coulter
Popis: Optima™, Type 70.1 Ti fixed angle titanium rotor. For use in instruments classified: HRS. Major applications: Differential centrifugation of subcellular particles, Pro: Ultracentrifugation
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (521-3808)
Dodavatel: Beckman Coulter
Popis: Optima™, Type 50.4 Ti fixed angle titanium rotor, Pro: Ultracentrifugation
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 139
no targeter for Bottom