Tisk…
VWR®, Tampóny odběrové, hlava z vaty potažená pěnou
Dodavatel: VWR
VWR®
149-0335EA 6010 CZK
VWRU89031-280 149-0335 149-0336
VWR®, Tampóny odběrové, hlava z vaty potažená pěnou
Tampóny odběrové Tampóny pro odběr vzorků
Jednorázové tampóny s vatovou hlavou potaženou pěnou ze 100% polyuretanu se 100 ppi a dřevěnou tyčkou.
  • Savá hlava kombinuje výhody pěny a vaty
  • Vnější povrch pěny je odolný vůči otěru a většině rozpouštědel
  • Vatová výplň je vysoce savá
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904