Tisk…
Míchačka magnetická s ohřevem, bezpečnostní řízení RCT basic IKAMAG®
Dodavatel: IKA
IKAMAG®
442-0603EA 28410 CZK
442-0603 442-1017 442-1018 IKAA3810001 442-1013 442-1014 442-1015 442-1016 442-2374 442-0681 442-1089
Míchačka magnetická s ohřevem, bezpečnostní řízení RCT basic IKAMAG®
Magnetická míchačka s ohřevem s leštěnou deskou ze slitiny hliníku, vhodné pro provoz bez dozoru. Jednotky byly aktualizovány a nyní mají silnější motor pro vyšší rozsah rychlostí, integrované řízení teploty pro rychlé ohřátí média a lepší magnetickou přilnavost. Míchačka s ohřevem má digitální zobrazení chybového kódu a bezpečnostní funkci varující před příliš vysokou teplotou. Jednotky mají vynikající bezpečnostní vlastnosti s lepším řízením vyhřívání a jsou ideální pro použití s volitelnými dotykovými teploměry, např. ETS-D5 pro přesné řízení teploty.
  • nastavitelný bezpečnostní okruh teploty topné desky (50 až 360 °C)
  • digitální LED displej zobrazuje přesné nastavení teploty a rychlosti i při vypnutí
  • nastavení bezpečného teplotního limitu lze digitálně zobrazit
  • lze použít při 5 až 40 °C (80% relativní vlhkosti), v inkubátoru nebo chlazené místnosti
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 42
Informace o dodávce: Dodávána s teplotním senzorem PT1000 a ochranným krytem. Široká škála příslušenství je k dispozici, prosím objednejte zvlášť.