Tisk…
Hledali jste: Elektrody multiparametrální
8  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (HACHLZW5045970002)
Dodavatel: Hach
Popis: sensION+ 5045 is a combination multi-parameter electrode for determination of pH, ORP and temperature. Dedicated for use with Hach sensION+ MM110 port...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HACHLZW5059970002)
Dodavatel: Hach
Popis: sensION+ 5059 is a combination multi-parameter electrode for determination of pH, conductivity and temperature. It has a plastic body, non-refillable ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HACHLZW5048970002)
Dodavatel: Hach
Popis: Multisensor for pH, ORP, conductivity and temperature. For use with sensION+ MM150 multi-parameter meter.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (EUTEECCOMBI03M)
Dodavatel: EUTECH
Popis: Combined pH electrode and 2-pin stainless steel conductivity electrode with 15 cm ABS guard. For use with CyberScan PC 10.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Endress+Hauser
Popis: The CYM17 Memosens-analog converter enables easy use of digital Memosens sensors in your fermentation applications in the laboratory without changing ...
New Product
Katalogové číslo: (EUTE01X001530)
Dodavatel: EUTECH
Popis: Electrode, Multi-Parameter
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (665-0088)
Dodavatel: YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
Popis: Electrode, Multi-Parameter
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Cole-Parmer
Popis: Electrode, Multi-Parameter
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom