Tisk…
Hledali jste: Stojánky chladící
8  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Corning
Popis: These thermoconductive modules provide reproducible and standardised temperature control to biological samples while on the bench.
Katalogové číslo: (BELAF189050050)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: PP
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Molded of grey high-impact polystyrene.
Dodavatel: DELTALAB
Popis: Styrofoam, white
Dodavatel: DELTALAB
Popis: PC.
Katalogové číslo: (DELTM-572)
Dodavatel: DELTALAB
Popis: PP, with clear lid.
Měrná jednotka: 1 * 2 KS
Katalogové číslo: (KOEHA-1070)
Dodavatel: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Popis: PCR vials may be kept at a temperature of 0 °C for at least 30 min if the cooler is cooled down to –20 °C for approximately 12 h.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: GLW
Popis: These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom