Tisk…
VWR® VisiCam® Plus, Kamery digitální
Dodavatel: VWR
VWR® VisiCam®
630-2738EA 13160 CZK
630-2738 630-2737 630-2974 630-2973 630-3357 630-2919
VWR® VisiCam® Plus, Kamery digitální
Kamery
Tyto kamery nabízí vysoké rozlišení pro každodenní práci s mikroskopem.
  • Extremely reliable colour fidelity
  • Automatic exposure and white balance for clear images
  • USB 3.0 connection for high speed data transfer
  • Standard C-mount optical port
  • Includes software for previewing and capturing images and video for analysis and processing
With the correct C-mount for your microscope and camera, it fits to any microscope in educational, industrial or clinical use.
Informace o príslušenství: potřebný software si můžete stáhnout níže pod záložkou „Související informace“.
Informace o dodávce: dodáváno s USB kabelem, okulárovým adaptérem (Ø 23 mm), kroužky (Ø 30 a 30,5 mm), mikrometrickým sklíčkem ke kalibraci, CD ROMem se softwarem a návodem k použití.