/
Czech Republic
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Ivermectin
J62777.MD
:
Thermo Fisher Scientific
:
Ivermectin
J62777.MD
:
Thermo Fisher Scientific
:
: J62777.MD
: ALFAJ62777.MD
1 200,00 Kč
1 * 250 mg
-
+
Pk:
250 mg
Seq:
2590
:
:
14,5248
:
6.1,I
:
875.106 g/mol
:
274-536-0
:
2811
:
GHS06
:
GHS08
:
GHS07
:
Refrigerator
:
70288-86-7
:
C₄₈H₇₄O₁₄
:
MFCD00869511