Přesné váhy řady LG s databází a mnoha zabudovanými funkcemi jsou ideální pro práci v laboratořích, ve výzkumu při kontrole kvality. Všechny modely mají nerezovou vážní desku.
- snímač hmotnosti s vysokým rozlišením
- velký grafický displej usnadňuje správné a efektivní používání
- záznamy hmotnosti dle GLP/ISO, ID uživatele, datum, čas a sériové číslo
- kulatý skleněný kryt proti proudění vzduchu a ochranný plastový kryt
- váhy s externí kalibrací jsou vhodné pro závěsné vážení
Uživatel si může vybrat ze tří možností vah s vnitřní kalibrací (model označen písmenem „i“):
Při kalibraci spuštěné stiskem tlačítka CAL je využito zabudované vnitřní závaží
Pokud se změní teplota prostředí a/nebo po určitém nastaveném intervalu proběhne automaticky další kalibrace (Incal+)
Uživatel má možnost při kalibraci využít vnější závaží
Certifikace: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Informace o dodávce: Dodáváno s plastovým ochranným krytem.
Upozornení: Váhy s velkým grafickým displejem mají v modelovém označení písmeno G. Váhy s označením i mají funkcí vnitřní kalibrace.