Tisk…
Ethephon hydroxy
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Nebezpečí
EHERCA13230200EA 13450 CZK
EHERCA13230200
Ethephon hydroxy
Ethephon hydroxy
Vzorec: C₂H₇O₄P
CAS číslo: 22987-21-9
UN: 3265
ADR: ,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Form Viscous