Tisk…
VWR®, Reagent Bottles, Narrow Neck, with Standard Ground Stoppers
Dodavatel: VWR
VWR®
215-3866EA 1530 CZK
215-3866 215-3865 215-3864 215-3863 215-3862 215-3861 215-3860 215-3859
VWR®, Reagent Bottles, Narrow Neck, with Standard Ground Stoppers
Láhve Láhve skleněné
Borosilikátové sklo 3,3 podle ISO 4796.
  • vysoká odolnosti proti chemikáliím a teplotním šokům
  • nabízíme láhve s objemem od 10 do 2000 ml
  • s dutou skleněnou zátkou s NZ
VWR® láhve na reagencie s úzkým hrdlem zaručují díky normovanému zábrusu vodotěsné a vzduchotěsné spojení láhve a skleněné zátky. Všechny součásti jsou vyrobeny z borosilikátového skla třídy 3.3 a mohou být využity ke skladování agresivních a horkých médií.