Tisk…
Kádinky, nízké, odolné
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
213-0480EA 1950 CZK
213-0480 213-0481 213-0477 213-0462 213-0479 213-0476 213-0478
Kádinky, nízké, odolné
Kádinky
Třída 3.3 borosilikátové sklo, s výlevkou.
  • vysoká chemická a tepelná odolnost
  • matovaná ploška pro popis a bílá stupnice
  • praktická výlevka pro optimální výkon
Kádinky pro náročné podmínky mají díky silnějším stěnám vyšší mechanickou stabilitu, než standardní produkty. Zpevněné okraje zvyšují odolnost proti nárazu a snižují riziko rozbití. Vzhledem k vyšší tloušťce stěn nejsou kádinky tak odolné vůči rychlým teplotním změnám jako standardní produkty, proto doporučujeme pomalý a rovnoměrný ohřev.