Tisk…
VWR® VisiCam® TV, Kamera analogová
Dodavatel: VWR
VWR® VisiCam®
630-1120EA 6840 CZK
630-1120
VWR® VisiCam® TV, Kamera analogová
Kamery
Analogová kamera, kterou lze připojit k video projektorům, externím monitorům nebo počítači pomocí volitelné sady USB.
  • ¹/₃" CCD sensor (798×548 pixels)
  • White balance: automatic/manual
  • Resolution: 470 TV lines
Informace pro objednávání: Storage and analysis of images via the optional USB converter kit, which needs to be ordered separately.
Informace o dodávce: Supplied with an eyepiece adapter, a CS-C mount adapter, a calibration slideand CCTV lens.