Tisk…
Hledali jste: Komůrky počítací
57  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (10228-0050)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Slides for use with VWR® automated cell counters.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Katalogové číslo: (HECH40450702)
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: These double ruling chambers are used for blood tests, urine analysis, and counting cells in cerebrospinal fluid (CSF).
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: These cell counters are designed for blood tests and urine analysis.
Dodavatel: NANOENTEK
Popis: Quartz grade optical plastic counting chambers applicable in blood analysis (hematology).
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: These counting chambers are designed for blood tests and urine analysis.
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Total area of ruling: 9,0 mm².
Katalogové číslo: (NANOEVH-020)
Dodavatel: NANOENTEK
Popis: EVETM HT counting kit consists of items necessary for counting cells with EVETM HT all in one package.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HECH40444702)
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Double ruling chambers for blood tests and urine analysis
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HECH40447702)
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Thoma new counting chamber for blood tests and urine analysis.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: These counting chambers are suitable for blood tests and urine analysis.
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: This ruling is used for counting leukocytes, eosinophils and cells in cerebro-spinal fluid.
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: These counting chambers are designed for blood tests and urine analysis.
Katalogové číslo: (HECH40452702)
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Double lining counting chamber according to Schilling-Kreuznetz.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (630-1507)
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Counting chamber with cover glass and two counting areas.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (631-0928)
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: These counting chambers are used for special applications in lumbar fluid.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: MARIENFELD
Popis: Skleněné počítací komory vybavené dvěma sadami mřížek, rytými do dvou broušených a leštěných ploch na středovém hřebenu. Tento centrální hřeben se nac...
Akce
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom