Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (19)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Doplňky a přísady médií z buněčných kultur
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/18/18989918.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"111"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Katalogové číslo: (M307-1ML)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Contains a mix of protease inhibitors: AEBSF, E-64, Bestatin, Pepstatin, Leupeptin and 1, 10-Phenanthroline. Each vial can be reconstituted in 1 ml di...
Měrná jednotka:  1 * 1 ml
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Contains a mixture of protease inhibitors: AEBSF, Aprotinin, E-64, Bestatin and Leupeptin. Each vial can be reconstituted in 1 ml deionised water to f...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   From bovine pancreas.
Měrná jednotka:  1 * 1 g
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Yeast extract is the water soluble portion of autolysed yeast containing a source of Vitamin B complex.
Katalogové číslo: (M306-5ML)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Contains a mix of protease inhibitors: AEBSF, E-64, Bestatin, EDTA and Pepstatin. Each vial contains sufficient material to provide 5 ml of a 20X solu...
Měrná jednotka:  1 * 5 ml
Katalogové číslo: (M250-1ML)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Contains protease inhibitors for mammalian cell use: AEBSF, Aprotinin, E-64, Bestatin, Leupeptin and Pepstatin
Měrná jednotka:  1 * 1 ml
Dodavatel:  Biowest
Popis:   L-glutamine is an essential amino acid required by virtually all mammalian and insect cells grown in culture. It is a crucial component of many cell c...
Dodavatel:  Corning Life Science
Popis:   Corning® Matrigel® Basement Membrane Matrix is a solubilised basement membrane preparation extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcom...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 111
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Další 
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT