Tisk…
PTFE SPE manifoldy, J.T. Baker®
Dodavatel: Avantor
J.T.Baker®
7520-94EA 32490 CZK
7520-94
PTFE SPE manifoldy, J.T. Baker®
Pasti vakuové
PTFE manifoldy SPE-12G jsou speciálně navržené PTFE vakuové komory, které umožňují souběžné zpracování 12 vzorků. Nabízí flexibilitu zpracování SPE prostředků různých výšek, průměrů a formátů v průběhu jediného experimentu. Obsahuje borosilikátovou skleněnou vakuovou komoru, bílé polyamidové víčko včetně 12 PTFE konektorů Luer, zátky víka (12×), PE těsnění, 12 PP uzavíracích kohoutů Luer a sadu PTFE stojánků pro odběr vzorků.
Informace o dodávce: Dodáváno s výškově nastavitelnými poličkami, sestavou manometru/PTFE regulátoru a návodu k použití.