Tisk…
VWR®, Disposable Pillow Bags
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
VWR®
VWRI734-2941_SEA 0 CZK
VWRI734-2932_S VWRI734-2931_S VWRI734-2941_S VWRI734-2936_S VWRI734-2935_S VWRI734-2934_S VWRI734-2933_S VWRI734-2928_S VWRI734-2929_S VWRI734-2926_S VWRI734-2938_S VWRI734-2937_S VWRI734-2927_S
VWR®, Disposable Pillow Bags
Sáčky Sáčky na média
Jednorázové sáčky vyrobené z vysoce kvalitního patentovaného materiálu JMS Flex Film s vnitřní a vnější polyethylenovou vrstvu s vysokou bariérou proti kyslíku. Sáčky jsou k dispozici v objemech od 0,05 do 50 L.
  • vysoké standardy kvality
  • vysoká průhlednost a pružnost
  • vysoká kyslíková bariéra: 0,1 cc / (m².day.bar
  • odolné vůči gama sterilizaci
  • inertní polyethylenová vrstva pro kontakt s médiem
  • Polštářové sáčky jsou navrženy pro zavěšení, což usnadňuje úplnou regeneraci média a snadnou manipulaci
Materiál JMS Flex je vysoce čirý a pružný a je odolný vůči širokému spektru chemikálií. Sáčky jsou navrženy ve 2D provedení a mají hadicové porty, které jsou zavařené do dna sáčku.
Sáčky jsou k dispozici se třemi různými kombinacemi portů. Hadičky C-Flex s koncovkami jsou určeny pro svařování. K dispozici je i kombinace silikonových hadičkami ošetřených platinou se spojkami Luer lock nebo se spojkami MPC.
Sáčky jsou vyráběny při laminárním proudění v čistých prostorách třídy ISO 7.
Certifikace: Všechny výrobky jsou vyráběny společností JM BioConnect® v Nizozemsku v čistých prostorách dle ISO a FDA. Fólie sáčků splňuje požadavky EP 3.1.5 a ISO 10993-4, -5, -6, -10, -11, požadavky USP pro třídu VI a neobsahuje látky živočišného původu (ADCF).
Informace pro objednávání: společnost VWR® může dodávat sáčky dle specifických potřeb zákazníků. Podrobnější informace naleznete na stránkách: vwr.com/single-use.
Balení: sáčky jsou sterilizovány gama zářením a ihned připravené k použití.