Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Systémy detekce úniku
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/20/21655220.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (HYPE66002-001)
Dodavatel:  Thermo Scientific
Popis:   This handheld instrument can detect minute leaks of laboratory gases.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (TEST0632.0316)
Dodavatel:  Testo
Popis:   Audible, visual 360° flashing LED. Max. 200 ppm LED: Yellow - Max. 10000 ppm LED: Red, More than five hours, Alkali manganese IEC 6LR61, −20…+50
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (TEST0632.3162)
Dodavatel:  Testo
Popis:   Gas detection, Optical and audible alarm, 6 hours (rechargeable), NiMH, 20 - 80, -5...+50
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Testo
Popis:   Escaping CO gases pose a risk of poisoning, the 315-3 constantly checks the level of CO and CO₂ in ambient air.
Katalogové číslo: (TEST0560.5350)
Dodavatel:  Testo
Popis:   This carbon dioxide meter comes with a permanent sensor to specifically measure and optimise the ambient air.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (TEST0563.3165)
Dodavatel:  Testo
Popis:   Constantly checks the level of ammonia for common refrigerants: When leaks are detected, the display changes from green to red.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (TEST0632.3511)
Dodavatel:  Testo
Popis:   This gas analyser is designed to control emission measurements of different measuring and analysis applications, also suited for complex data compilat...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (151-0187)
Dodavatel:  DRAEGER
Popis:   This air flow indicator for special applications can be used in all operations relating to draught detection.
Měrná jednotka:  1 * 1 KIT
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 9
  1  2  Další