Tisk…
VWR® INCU-Line® Standard, Inkubátory chlazené
Dodavatel: VWR
VWR®
390-0731EA 69010 CZK
390-0731 390-0728 390-0729
VWR® INCU-Line® Standard, Inkubátory chlazené
Inkubátory Inkubátory chlazené
These compressor cooled incubators with forced air convection feature a stainless steel inner chamber and a powder coated sheet exterior. The IL 68R has an external glass door, the IL 150R/250R models have a solid outer door and internal glass door. All models have an internal LED light, 30 mm access port, real time clock, internal electrical socket, internal memory (up to 2046 data records) and USB interface (at rear) for downloading data to a PC.
  • Microprocessor controller with LCD graphic display, stores up to 3X six-segment programs
  • Temperature range: 3 to 70 °C
  • Timer from 1 min to 31 days or continous operation
  • Loop function up to 99 times or endless
  • IL 150R models are stackable without additional stacking kit
Všechny modely mají standardně následující bezpečnostní prvky:
vzorky i inkubátor jsou chráněny před překročením spodních i vrchních limitů teploty nastavitelným ochranným termostatem třídy 3.3
kontrolní systém při výpadku napájení, zvukový alarm hodin
alarm při selhání teplotního čidla
alarm při otevřených/blokovaných dveřích
funkce autodiagnostiky
Informace o dodávce: Supplied with coated wire shelves, test certificate (data measured at 37 °C) and Basic Control Software to download data from internal memory.