Tisk…
VWR® INCU-Line® Premium, Inkubátory chlazené
Dodavatel: VWR
VWR®
390-0730EA 75740 CZK
390-0730
VWR® INCU-Line® Premium, Inkubátory chlazené
Inkubátory Inkubátory chlazené
Tyto kompresorové chlazené inkubátory s nucenou konvekcí vzduchu mají teplotní rozsah od 3 do 70 °C a jsou vybaveny vnitřní komorou z nerezové oceli a vnějším povrchem z nerezové oceli. Modely mají masivní vnější dveře a skleněné vnitřní dveře. Všechny modely mají vnitřní LED světlo, vnitřní elektrickou zásuvku, 30 mm přístupový port, hodiny reálného času, časovač (1 min až 999:59 h nebo nepřetržitý provoz), interní paměť pro uložení až 4100 datových záznamů pro každého uživatele a port USB s flash diskem pro záznam dat.
  • plně barevná dotyková obrazovka LCD zobrazuje hodnoty v tabulkové nebo grafické podobě
  • administrační funkce pro správu uživatelských účtů, paměť pro 20 uživatelských programů, 7 denní programování
  • vícesegmentové teplotní/časové profily (až 9) s nastavitelnými náběhy/doběhy
  • nastavitelná funkce zpoždění startu (od 1 minuty po 99:59 hodin nebo datum/čas)
  • ethernetové připojení (port LAN) a dálkové ovládání přes internet
  • regulace otáček ventilátoru (50% až 100%)
  • modely IL 150R Premium lze stohovat bez další stohovací sady
Modely Premium mají následující bezpečnostní prvky:
*nastavitelný bezpečnostní termostat překročení a podkročení stanovené teploty třídy 3.3 chrání vzorky i inkubátor
*kontrolní systém pro výpadek napájení, zvukový a vizuální teplotní alarm
*zámek dveří a alarm otevřených dveří
*funkce alarmu poruchy teplotního senzoru a funkce automatické diagnostiky
*automatické vypnutí ventilátoru po ukončení programu
Informace o dodávce: Zařízení je dodávané s drátěnými policemi z nerezové oceli, ethernetovým kabelem, zkušebním certifikátem (údaje naměřené při 37 °C) a softwarem Premium na USB klíči.