Tisk…
VWR®, Kádinky odměrné, s uchem, PP
Dodavatel: VWR
VWR®
213-0502EA 378 CZK
213-0502 213-0503 213-0498 213-0499 213-0500 213-0501 213-0497
VWR®, Kádinky odměrné, s uchem, PP
Kádinky
Vyrobeno z průsvitného PP
  • s tištěnou stupnicí
  • vybavena uchem pro snadnější použití
  • snáší teploty v rozmezí 0...+121 °C
  • pryskyřice splňuje požadavky US FDA 21 CFR