Tisk…
Kontrola diferenciálu XE
Dodavatel: Avantor
J.T.Baker®
3733.EA 1050 CZK
3733. 3732. 3731.
Kontrola diferenciálu XE
Systémy pro klinickou diagnostiku Clinical Reagents and Kits
Kontrola diferenciálu XE je tříúrovňová kontrola přípravy plné krve určená pro použití v hematocytometrii ke sledování denní přesnosti a preciznosti buněčných analyzátorů a manuálních analytických postupů.
  • Skládá se z lidských RBC, savčích WBC a krevních destiček
  • Buňky jsou suspendovány v tekutině podobné plazmě
  • Označené čárovým kódem pro automaticky režim kontroly kvality
Vhodné pro použití s analyzátory Sysmex XE 2100 XS 1000i a XT 1800/2000.
Informace o dodávce: Dodáváno s archy hodnot analýzy.