Tisk…
Octan zinečnatý dihydrát 98.0-102.0%, technická kvalita, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
4304-REA 0 CZK
4304-R
Octan zinečnatý dihydrát 98.0-102.0%, technická kvalita, J.T.Baker®
Octan zinečnatý dihydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
MW: 219,51 g/mol
MDL Number: MFCD00066961
CAS číslo: 5970-45-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay ((CH₃COO)₂Zn·2H₂O) 98.0 - 102.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.0 - 7.0
Lead (Pb) ≤0.005 %