Tisk…
Zařízení pro vakuovou filtraci (manifold)
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-1038EA 67340 CZK
516-1038
Zařízení pro vakuovou filtraci (manifold)
Manifoldy
Tento mikrobiologický rozdělovač s modulárním designem umožňuje optimalizovat testování, aniž byste museli obětovat čistotu.
  • Lze přizpůsobit pracovnímu postupu, oblasti testu a autoklávu
  • Nasouvací adaptéry umožňují použít na stejném rozdělovači libovolné mikrobiologické zařízení Pall
  • Pravostranný nebo levostranný provoz
Pomocí trojmístného rozdělovače a spojovacího zařízení lze přidat další rozdělovač a vytvořit šestimístný rozdělovač. Program preventivní údržby lze navrhnout bez zdržení kritického testování.
Adaptéry jsou vyžadovány a je nutné je objednat zvlášť.
adaptér MicroFunnel™: Ideální pro zařízení MicroFunnel™, MicroFunnel™ ST, MicroFunnel™ Plus a MicroCheck®.
adaptér na nálevky Sentino®: Ideální pro filtrační nálevky Sentino®.
standardní adaptér: Ideální pro magnetické filtrační nálevky Sentino®.
prodloužený standardní adaptér: Ideální pro magnetické filtrační nálevky.
Informace pro objednávání: Mikrobiologický rozdělovač se dodává jako sada s trojmístnou
rozdělovací základnou, třemi rozdělovacími ventily, jedním koncovým uzávěrem a jedním
uzávěrem hrotu hadice. K dispozici různé adaptéry a spojovací zařízení. Adaptéry jsou
vyžadovány a je nutné je objednat zvlášť.