Tisk…
VWR® Roušky pro čisté prostory, duck bill
Dodavatel: VWR
VWR®
113-8686EA 1254 CZK
113-8686 113-8684 113-8685 113-8682 113-8683 113-8681
VWR® Roušky pro čisté prostory, duck bill
Masky Roušky pro čisté prostory
Obličejové masky pro čisté prostory se vyznačují vynikající účinností filtrace částic a bakterií a nízkým uvolňováním částic. Tyto masky pro čisté prostory odolné proti vlhkosti se skládají ze tří vrstev s jedinečnou lehkou vnitřní vrstvou filmu pro zvýšenou odolnost proti vlhkosti.
  • Available as sterile or non sterile, with ear loops, ties or hood loops
  • High bacterial and particle filtration efficiency
  • Full length plastic arch, within the layers, holds the fabric away from the mouth to allow cooler, more comfortable breathing, without restricting downward vision
  • Malleable (12 cm), steel noseband ensures a custom, secure seal
  • Natural rubber latex-free, glass fibre and silicon-free
  • For industrial and cleanroom use only; do not use for protection against COVID-19
  • This product is not a medical device for medical or clinical use within the meaning of Regulation (EU) 2017/745 / Directive 93/42/EEC
  • This product is not a personal protective equipment (PPE) within the meaning of Regulation (EU) 2016/425
Vnější vrstva: 28 g/m² netkaný PP
Filtrační vrstva: 25 g/m² tavený PP
Vnitřní vrstva: 25 g/m² netkaný PP
Certifikace: Certifikace ISO udělená nezávislou zkušební laboratoří.
Balení: 20 ks / zatavený sáček do čistých prostor / 10 sáčků v balení Sterilní masky jsou baleny jednotlivě.