Tisk…
Extrakční stanice, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Dodavatel: Avantor
J.T.Baker® BAKERBOND®
8094-06EA 0 CZK
8094-06 8095-06
Extrakční stanice, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Manifoldy
Rozšířenou extrakční stanici BAKERBOND Speedisk® je možné použít v režimu zásobníku, obráceného nebo vzdáleného podávání vzorků. Obsahuje šestiportový vakuový manifold a příslušenství potřebné k podpoře extrakce analytu pomocí laminárních extrakčních disků BAKERBOND Speedisk®.
Manifold má pravoúhlý tvar a rozteč mezi porty pro umístění šesti 1 litrových zásobníků vzorků vedle sebe. Každý vakuový port má samostatný otevřený/zavřený ventil.
Informace o dodávce: Včetně extrakční stanice, dvou adaptérů pro vzdálené vzorky, dvou sběrných komor a dvou lahviček, šesti zásobníků po 185 ml.