Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (17)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Cely vodivostní
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/35/18989335.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Katalogové číslo: (663-0147)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Electrode, Conductivity, VWR® pHenomenal®, CO11, 2pólový grafit, integrovaná karta NTC 30, 10 µS/cm – 20 mS/cm, 0...+80 °C, Epoxidová pryskyřice, Ø×D: 15,3×120 mm, 0,84 cm-1, 8 kolíků, kabel 1,5 m
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Electrode, Conductivity, VWR®
Dodavatel:  WTW
Popis:   High quality, enhanced sensor technology combined with most up to date measurement electronics. For use with IDS meters.
Dodavatel:  SI Analytics
Popis:   These high-end conductivity cells are ideal for the monitoring and control of plants as well as the examination of ultrapure water in quality control ...
Dodavatel:  SI Analytics
Popis:   Robust conductivity cells for on-line measuring. Cells are either available with POM shaft or with glass shaft for high chemical resistance.
Katalogové číslo: (663-1903)
Dodavatel:  WTW
Popis:   Electrode, Conductivity, LTA 1, 2-electrode cell, Glass body, platinum ring, 1,0 cm-1
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (663-0066)
Dodavatel:  WTW
Popis:   Conductivity cell for use with the portable Vario Cond meter.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  WTW
Popis:   Four-electrode plastic flow-through measuring cells with low-polarisation graphite electrodes for applications in closed circuits.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 36
  1  2  3  4  5  Další 
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT