Tisk…
Hledali jste: Sondy pro stanovení kyslíku
33  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (664-0182)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: This IDP (Intelligent Digital Probe) dissolved oxygen/temperature sensor can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter mete...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Electrode, Dissolved Oxygen, VWR®, 1 m kabel
Katalogové číslo: (664-0042)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Electrode, Dissolved Oxygen, VWR® PHenomenal®, pHenomenal® OXY11-3, galvanická, 3 m kabel, 8-pinů
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: WTW
Popis: Optical dissolved oxygen probes for field and laboratory applications. For use with IDS meters.
Dodavatel: WTW
Popis: Galvanic dissolved oxygen sensors for universal (CellOx®) or field use (DurOx®).
Katalogové číslo: (664-0510)
Dodavatel: WTW
Popis: Self-stirring oxygen probe for simultaneous stirring and measurement.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SCOI285206410)
Dodavatel: SI Analytics
Popis: Electrode, Dissolved Oxygen, Ox 1113T, −5...+45 °C, Ø×D: 12×120 mm, 1 m fixed cable with 8-pole plug
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Mettler - Toledo
Popis: The InLab® 605-ISM DO sensor incorporates the newest technology in polarographic dissolved oxygen determination.
Dodavatel: Mettler - Toledo
Popis: The InLab® OptiOx optical dissolved oxygen sensor is based on the reliable RDO® (Rugged Dissolved Oxygen) technology. RDO® is fast, precise and produc...
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Popis: These electrochemical oxygen sensors are ideal for applications with high demands for hygiene, e.g. in pharmaceutical industry, in biotechnology and i...
Dodavatel: Hach
Popis: IntelliCAL™ LDO101 is a digital, luminescent dissolved oxygen (LDO) electrode which is ideal for measuring dissolved oxygen in wastewater, drinking wa...
Dodavatel: Mettler - Toledo
Popis: Electrode, Dissolved Oxygen, InLab®, Dissolved oxygen probe InLab® 605, IP 67, 0 - 200%, 0 - 20 mg/l, 0...+60 °C, Ø×D: 12×120 mm, BNC/RCA (Cinch), 1,8 m cable
Katalogové číslo: (664-0205)
Dodavatel: Hach
Popis: The LBOD101 is a digital, luminescent dissolved oxygen (LDO) sensor with a replaceable, integrated stirring system. The electrode measures the dissolv...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HACHLZW5130970002)
Dodavatel: Hach
Popis: Polarographic dissolved oxygen (DO) probe with built-in temperature sensor. For use with portable meters.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
Popis: Electrode, Dissolved Oxygen, 10 m cable (including cable management kit)
Katalogové číslo: (664-0242)
Dodavatel: Endress+Hauser
Popis: Optical oxygen sensor with stainless steel for laboratory measurements and random sampling in the field. Connectable via inductive, digital connection...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
New Product
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom