Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (45)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Absorpční materiály
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/26/18989826.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"162"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (121-1050)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Spill kit suitable for dangerous liquids.
Měrná jednotka:  1 * 1 KIT
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   These refill sets can be used with five types of SPILL-X® treatment kits. They are available in different formats.
Katalogové číslo: (99910.414)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Algosol je unikátní přírodní výrobek, který je vyrobený z mořských řas a je vhodný pro neutralizaci kyselin, zejména kyseliny chlorovodíková, sírová, ...
Měrná jednotka:  1 * 10 kg
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Developed to economically treat small spills, such as those that can occur in a laboratory environment. Provides easy access to the appropriate contro...
Katalogové číslo: (129-0199)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   obsahuje osobní ochranné pomůcky jako rukavice, masky a ochranné brýle
obsahuje vybavení na úklid jako koše na prach, kartáče a tašky. Sada obsah...
Měrná jednotka:  1 * 1 SET
Katalogové číslo: (332377C)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Hrubé granule pro snadné použití. Při aplikaci na rozlitou kapalinu absorbují až 80 % své hmotnosti.
Měrná jednotka:  1 * 2,5 kg
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   VWR absorbents and spill containment products help keep your employees and work environment safe from unexpected spills, leaks, drips or other acciden...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Sorpční produkty VWR pro úklid a prevenci úniků a havárií jsou nenahraditelnou pomůckou, která vám usnadní zajištění bezpečnosti na vašem pracovišti.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 162
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Další