Tisk…
VWR® Original™, Časovač digitální, vibrační, tříkanálový
Dodavatel: VWR
VWR®
609-0220EA 2130 CZK
609-0220 VWRU23609-200
VWR® Original™, Časovač digitální, vibrační, tříkanálový
Časovace/Stopky Časovače digitální
Tento tříkanálový laboratorní časovač je ideální pro aplikace kontroly kvality a testování. Sleduje dobu sušení a inkubace, zaznamenává výsledky testů a dokonce upozorňuje na schůzky.
  • časový rozsah: 9 hod, 59 minut, 59 sekund( rozlišení: 1 sekunda
  • funkce odpočítávání, hlasitý alarm a indikátor alarmu na displeji pro každý kanál
  • alarm zní 60 sekund; může být ztišen manuálně nebo po 1 minutě vypíná automaticky
  • velice jednoduchá obsluha
  • velké LCD číslice o výšce 6,3 mm jsou snadno čitelné
  • přenosný díky malé velikosti a nízké hmotnosti
Hmotnost: 113 g
Certifikace: Certifikát označený sériovým číslem od kalibrační laboratoře ISO 17025 akreditované agenturou A2LA pro označení sledovatelnosti podle norem NIST.
Informace o dodávce: dodáváno se dvěma bateriemi typu AA a certifikátem