Tisk…
Opakovaně použitelné špunty do uší, E-A-R™ Ultrafit™
Dodavatel: 3M
E-A-R™ UltraFit™
111-1130EA 6780 CZK
111-1130 111-0450
Opakovaně použitelné špunty do uší, E-A-R™ Ultrafit™
Chrániče zátkové Chrániče zátkové k opakovatelnému použití
Tyto špunty do uší jsou vyrobeny z pružných materiálů, které jsou již vytvarované pro optimální přizpůsobení se.
  • Špunty do uší se třemi jemnými lamelami zajišťují perfektní přizpůsobení: bez potřeby přizpůsobení se velikosti
  • snadné vložení
  • omyvatelné a opakovaně použitelné
SNR: 32 dB
Certifikace: EN 352-2
Upozornení: * Jedna univerzální velikost.