Kompaktní topná deska s chemicky odolným povrchem z keramiky. Vyvýšený regulační panel minimalizuje kontakt s roztoky v případě rozlití a zajišťuje dobrou čitelnost displeje a snadné nastavení teploty. Jednotka má digitální displej pro zobrazení chybových hlášení a indikační diodu, která varuje uživatele, pokud je vyhřívací deska horká.
- desky C-MAG HP7 a C-MAG HP10 je možné použít s kontaktním teploměrem ETS-D5, což umožňuje přesnou regulaci teploty
- zabudovaný bezpečnostní okruh v zařízení vypne vyhřívání, pokud teplota desky stoupne nad 550 °C
- jednotka řízená mikroprocesorem odesílá zpětnou vazbu do tepelného čidla a udržuje tak nastavenou hodnotu
- digitální displej zajišťuje přesné a reprodukovatelné nastavení teploty
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21