Tisk…
Hledali jste: Sklíčka mikroskopická adhezivní
21  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Mikroskopická sklíčka SuperFrostPlus se speciální úpravou se používají na zmrazené tkáně.
Katalogové číslo: (631-0107)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tato sklíčka jsou potažena permanentním lepidlem, které zajišťuje vynikající adhezi buněk a tkání.
Měrná jednotka: 1 * 72 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Silane coated (aminoalkylsilane) glass slides producing a sticky surface, which can bind tissue sections to glass.
Katalogové číslo: (631-1162)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Silane (aminoalkylsilane) coating provide permanent adhesion, which can bind tissue sections to glass slides with a sticky surface.
Měrná jednotka: 1 * 2.500 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Microscope slides recommended for haematoxylin and eosin (H&E) stain, immunohistochemistry (IHC) and hybridisation on frozen sections in histopatholog...
Akce
Katalogové číslo: (631-1238)
Dodavatel: KLINIPATH
Popis: These silane adhesive slides are specially designed for thermal transfer printers.
Měrná jednotka: 1 * 2.500 KS
Katalogové číslo: (631-1237)
Dodavatel: KLINIPATH
Popis: This microscope slide is designed with grounded-90, finished and clipped corners of 1 mm.
Měrná jednotka: 1 * 72 KS
Dodavatel: Epredia
Popis: Superfrost® Plus slides hold tissue sections without the need for expensive coating steps.
Katalogové číslo: (631-1349)
Dodavatel: Epredia
Popis: These slides, made using a technology that electrostatically and chemically attracts fresh cell preparations, formalin-fixed Bouin's or alcohol-fixed ...
Měrná jednotka: 1 * 72 KS
Katalogové číslo: (MARI0890004)
Dodavatel: MARIENFELD
Popis: Adhesion slides are specially designed to endure harsh procedures.
Měrná jednotka: 1 * 2.500 KS
Dodavatel: MARIENFELD
Popis: These adhesion slides are composed of silane treated surfaces and 90° ground edges.
Dodavatel: MARIENFELD
Popis: Adhesion slides with frosted ends and 90° ground edges.
Katalogové číslo: (630-2184)
Dodavatel: LEICA HISTOLOGY
Popis: These adhesive slides are coated for a positive charge to enhance hydrophilicity.
Měrná jednotka: 1 * 72 KS
Katalogové číslo: (MARI0810701)
Dodavatel: MARIENFELD
Popis: HistoBond slides combine frosted ends with printed in various colours.
Měrná jednotka: 1 * 2.000 KS
Dodavatel: MARIENFELD
Popis: The glass surface of the HistoBond® slide is loaded with a permanent positive charge, which fastens all types of section to the glass.
Katalogové číslo: (MARI0810608)
Dodavatel: MARIENFELD
Popis: These slides are made of soda lime glass of hydrolytic class with 90° ground edges and adhesive surfaces.
Měrná jednotka: 1 * 2.250 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom