Tisk…
Bezpečnostní brýle, Contour
Dodavatel: Bollé Safety
Contour
111-0514EA 463 CZK
111-0514 111-0113 111-0112
Bezpečnostní brýle, Contour
Brýle
Pevnost, ochrana, design, komfort a lehkost zajišťují to, že bezpečnostní brýle Contour jsou jedinečné.
  • Neklouzavé koncovky TIPGRIP
  • Neklouzavý nosník
  • Model s ESP (Extra Sensory Perception) čočkami: Inovativní vrstva pro snížení oslnění a škodlivých účinků modrého světla
Hmotnost: 21 g
Certifikace: EN 166, (EN 170, EN 172)
Informace o dodávce: Dodávají se v pouzdru z mikrovlákna.